559309
PhosphoDetect Anti-SAPK/JNK (pThr¹⁸³, Tyr¹⁸⁵) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
Drosophila, chicken, Caenorhabditis elegans, human, mouse, rat
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr183/pTyr185)
Angaben zum Gen
human ... MAPK8(5599)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunohistochemistry (see comments)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Gabai, V.L., et al. 1998. FEBS Lett.438, 1.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable