539610
PKCζ/ι Pseudosubstrate Inhibitor
The PKCζ/ι Pseudosubstrate Inhibitor controls the biological activity of PKCζ/ι. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
PKCζ/ι Pseudosubstrate Inhibitor, SIYRRGARRWRKL, Protein Kinase C ζ/ι Pseudosubstrate Inhibitor, SIYRRGARRWRKL, Protein Kinase Cζ/ι Pseudosubstrate Inhibitor
Größe auswählen
CHF 194.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 194.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
lyophilized
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Löslichkeit
glacial acetic acid: 2 mg/mL
water: 2 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
PKCζ
Warnhinweis
Sequenz
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Laudanna, C., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 30306.
Standaert, M.L., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 30075.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable