539229
Anti-Protein Disulfide Isomerase Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-PDI
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält
≥0.9% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
guinea pig, Xenopus, sheep, bovine, rat, canine, hamster, porcine, mouse, monkey, human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PDIA2(64714)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunocytochemistry (see comments)
Immunoprecipitation (see comments)
Paraffin Sections (see comments)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
HeLa cells, rat testis, mouse spleen
Sonstige Hinweise
Freedman, R.B., and Hillson, D.A. 1980. In Enzymology of post-translational modification of proteins. (Freedman R.B. and Hawkin H.C. eds.) Academic, London p. 157.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable