Wichtige Dokumente
5.32447
Millipore
Independent stand for broth bags
for use with Dilucult, pkg of 1 unit
Synonym(e):
Bag holder
About This Item
UNSPSC-Code:
41122409
NACRES:
NA.84
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
metal stand
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
DiluCult
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with Dilucult
Allgemeine Beschreibung
Independent stand for 2 broth bags.
Anwendung
For use with DiluCult and DiluCult 2 gravimetric dilutor instrument
Rechtliche Hinweise
DILUCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany