521234
PDGFR Tyrosin-Kinase-Inhibitor V
The PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor V, also referenced under CAS 347155-76-4, controls the biological activity of PDGFR Tyrosine Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
PDGFR Tyrosin-Kinase-Inhibitor V, N-(4-((6,7-Dimethoxy-4-chinoyl)oxy)phenyl)-Nʹ-(2-methylbenzoyl)thioharnstoff, Ki11502
Größe auswählen
CHF 342.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 342.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 25 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S=C(Nc2ccc(cc2)Oc3c4c(ncc3)cc(c(c4)OC)OC)NC(=O)c1c(cccc1)C
InChI
1S/C26H23N3O4S/c1-16-6-4-5-7-19(16)25(30)29-26(34)28-17-8-10-18(11-9-17)33-22-12-13-27-21-15-24(32-3)23(31-2)14-20(21)22/h4-15H,1-3H3,(H2,28,29,30,34)
InChIKey
ZXGIBSBJQLLUEE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
PDGFR
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Nishioka, C., et al. 2008. Blood111, 5086.
Furuta, T., et al. 2006. J. Med. Chem.49, 2186.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable