5.09225
IFN-α Receptor 2 Agonist, RO8191
Synonym(e):
IFN-α Receptor 2 Agonist, RO8191, 2-(2,4- bis(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a][1,8]naphthyridin-8-yl)-1,3,4-oxadiazole, 8-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)-2,4- bis(trifluoromethyl)imidazo[1, 2-a][1, 8]naphthyridine, IFN-α R2 Agonist, Interferon-α Receptor 2 Agonist, IFN-α
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
pale yellow
Löslichkeit
DMSO: 2.5 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
interferon-α receptor 2 (IFNAR2)
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable