5.08052
iMDK
≥98% (HPLC), solid, midkine inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Midkine Inhibitor, iMDK, 3-(2-(4-Fluorobenzyl)imidazo[2,1-b]thiazol-6-yl)-2H-chromen-2-one, 3-(2-(4-Fluorobenzyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-yl)-2H-chromen-2-one, MDK Expression Inhibitor
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Midkine Inhibitor, iMDK,
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)O2)C3=CN4C=C(SC4=N3)CC5=CC=C(C=C5)F
InChIKey
IWFKQTWYILKFGE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Midkine
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable