5.05984
Mitochondrial Content Inducer, BRD6897
Synonym(e):
Mitochondrial Content Inducer, BRD6897, BRD 6897, 5,6-Dimethyl-2-(2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)-2-oxoethylthio)-3-phenylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Warnhinweis
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable