5.05413
5-Iodo-A-85380 dihydrochloride hydrate
Synonym(e):
5-Iodo-A-85380 dihydrochloride hydrate, 3-((2S)-2-Azetidinylmethoxy)-5-iodo-pyridine dihydrochloride hydrate, α4β2 and α6β2 Nicotinic Acetylcholine Receptors (nAChR) Agonist, 5-Iodo-A-85380
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
water: 22 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C9H11IN2O/c10-7-3-9(5-11-4-7)13-6-8-1-2-12-8/h3-5,8,12H,1-2,6H2/t8-/m0/s1
InChIKey
RKVRGRXOYDTUEY-QMMMGPOBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
α4β2 nAChR
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Kennett, A., et al., 2012. Nicotine Tob. Res.14, 1339.
Huang. LZ, et al., 2011. Neuropharm.60, 861.
Mogg. AJ, et al., 2004. Neuropharm.60, 861.
Mukhin, A.G., et al., 2000. Mol. Pharmacol.47, 848.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable