5.05278
PNU 282987
Synonym(e):
PNU 282987, PNU-282987, N-(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-4-chlorobenzamide hydrochloride, α7 nAChR Agonist, PNU 282987, alpha 7 Nicotinic Acetylcholine Receptor Agonist, PNU 282987, PNU282987
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
26 nM Ki
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
water: 100 mM
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C14H17ClN2O.ClH/c15-12-3-1-11(2-4-12)14(18)16-13-9-17-7-5-10(13)6-8-17;/h1-4,10,13H,5-9H2,(H,16,18);1H/t13-;/m0./s1
InChIKey
HSEQUIRZHDYOIX-ZOWNYOTGSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
α7 nAChRs
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Bodnar, L., et al., 2005. J. Med. Chem.48, 905.
Hajós, M., et al., 2005. J. Pharmacol. Exp. Ther.312, 1213.
WGK
WGK 3