5.04843
Fbxo3 Inhibitor, BC-1215
Synonym(e):
Fbxo3 Inhibitor, BC-1215, N¹,N²- bis(4-(Pyridin-2-yl)benzyl)ethane-1,2-diamine, F Box Only Protein 3 Inhibitor, F Box Protein 3 Inhibitor, BC1215, F Box and Leucine-rich Repeat Protein 2 Activator, Fbxl2 Activator
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
beige
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Fbox3
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable