Alle Fotos(1)
Key Documents
4.90044
Sigma-Aldrich
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium dicyanamide
for synthesis
Synonym(e):
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium dicyanamide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H20N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
Assay
≥98.0% (electrophoresis)
pH-Wert
8-9 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
bp
>171 °C (decomposition)
mp (Schmelzpunkt)
<-50 °C
Dichte
1.02 g/cm3
Lagertemp.
2-30°C
Hinweis zur Analyse
Reinheit (Elektrophorese): ≥ 98.0 %
Identität (NMR): entspricht
Halogenide (IC): ≤ 0.01 %
Wasser (K. F.): ≤ 0.1 %