Merck
454861
Sigma-Aldrich
MNK1-Inhibitor
The MNK1 Inhibitor, also referenced under CAS 522629-08-9, controls the biological activity of MNK1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
MNK1-Inhibitor, 4-Amino-5-(4-fluoroanilino)-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin, CGP 57380, MNK-Inhibitor I, Mitogen-aktivierter Proteinkinase-interagierender Kinase-Inhibitor I
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H9FN6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 15 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C11H9FN6/c12-6-1-3-7(4-2-6)16-11-8-9(13)14-5-15-10(8)17-18-11/h1-5H,(H4,13,14,15,16,17,18)
InChIKey
UQPMANVRZYYQMD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable, reversible und ATP-kompetitive Pyrazolopyrimidin-Verbindung, die als selektiver Inhibitor der Mitogen-aktivierten Proteinkinase-interagierenden Kinase 1 (MNK1; IC50 = 2,2 µ;M) wirkt und keine hemmende Wirkung auf p38, JNK1, ERK1/2, PKC oder Src-ähnliche Kinasen hat. Hemmt wirksam die eIF4E-Phosphorylierung (IC50 = 3 µ;M) durch MNK1 in 293 menschlichen embryonalen Nierenzellen und dient als nützliches Instrument zur Untersuchung der MNK1-vermittelten zellulären Signalübertragung.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Mitogen-aktivierte Proteinkinase-interagierende Kinase 1 (MNK1)
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 2,2 µ;M gegen Mitogen-aktivierte Proteinkinase-interagierende Kinase 1 (MNK1); 3 µ;M gegen eIF4E-Phosphorylierung durch MNK1 in 293 menschlichen embryonalen Nierenzellen
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Toxisch (F)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Topisirovic, I., et al. 2004. Cancer Res.64, 8639.
Worch, J., et al. 2004. Oncogene23, 9162.
Walsh, D., and Mohr, I. 2004. Genes Dev.18, 660.
Morley, S.J., and Naegele, S. 2002. J. Biol. Chem.277, 32855.
Knauf, U., et al. 2001. Mol. Cell. Biol.21, 5500.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Benedetta De Ponte Conti et al.
eLife, 10 (2021-11-18)
We performed a systematic analysis of the translation rate of tumor-infiltrating lymphocytes (TILs) and the microenvironment inputs affecting it, both in humans and in mice. Measurement of puromycin incorporation, a proxy of protein synthesis, revealed an increase of translating CD4+