454854
MAP Kinase 2, His•Tag®, Human, Recombinant, E. coli
Synonym(e):
ERK2, MAPK2, p42 MAPK, ERK2, MAPK2, p42MAPK
About This Item
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Spezifische Aktivität
≥5500 units/mg protein
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Fremdaktivität
Proteases, none detected
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
Einheitendefinition
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Johnson, G.L., and Lapadat, R. 2002. Science298, 1911.
Koistinaho, M., and Koistinaho, J. 2002. Glia40, 175.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable