Dokumente
444247
Sigma-Aldrich
MMP-Inhibitor II
The MMP Inhibitor II, also referenced under CAS 203915-59-7, controls the biological activity of MMP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonym(e):
MMP-Inhibitor II, N-Hydroxy-1,3-di-(4-methoxybenzolsulfonyl)-5,5-dimethyl-[1,3]-piperazin-2-carboxamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H27N3O8S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
513.58
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C21H27N3O8S2/c1-21(2)13-23(33(27,28)17-9-5-15(31-3)6-10-17)20(19(25)22-26)24(14-21)34(29,30)18-11-7-16(32-4)8-12-18/h5-12,20,26H,13-14H2,1-4H3,(H,22,25)
InChIKey
MCSWSPNUKWMZHM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein potenter, nicht reversibler Inhibitor von Matrix-Metalloproteinasen. Hemmt MMP-1 (IC50 = 24 nM), MMP-3 (IC50 = 18,4 nM), MMP-7 (IC50 = 30 nM) und MMP-9 (IC50 = 2,7 nM).
Ein potenter, reversibler Breitband-Inhibitor von Matrix-Metalloproteinasen. Hemmt MMP-1 (IC50 = 24 nM), MMP-3 (IC50 = 18,4 nM), MMP-7 (IC50 = 30 nM) und MMP-9 (IC50 = 2,7 nM).
Biochem./physiol. Wirkung
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 24 nM, 18,4 nM, 30 nM, 2,7 nM, jeweils gegen MMP-1, MMP-3, MMp-7 und MMP-9
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Angaben zur Herstellung
Erfordert kräftiges Schütteln für 60 Sekunden, um das Produkt vollständig zu lösen.
Sonstige Hinweise
Pikul, S., et al. 1998. J. Med. Chem. 41, 3568.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable