428019-M
Anti-Lamp2 Rat mAb (GL2A7)
liquid, clone GL2A7, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Lysosome-Associated Membrane Protein 2, Anti-Igp-110
About This Item
Biologische Quelle
rat
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GL2A7, monoclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
mouse
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Lamp2(16784)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunocytochemistry (1:100, see application references)
Immunoprecipitation (see application references)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
Mouse astrocytes
Sonstige Hinweise
Rohrer, J., et al. 1996. J. Cell Biol. 132, 565.
Granger, B.L., et al. 1990. J. Biol. Chem. 265, 12036.
Chen, J.W., et al. 1985. J. Cell Biol.101, 85.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable