428017
Anti-Lamp1 Mouse mAb (LY1C6)
liquid, clone LY1C6, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Lysosome-Associated Membrane Protein 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
LY1C6, monoclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.09% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
rat
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Lamp1(25328)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunocytochemistry (1:100)
Immunofluorescence (see comments)
Immunoprecipitation (see comments)
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
CHO-K1 cells
Sonstige Hinweise
Rohrer, J., et al. 1996. J. Cell Biol. 132, 565.
Howe et al. 1988. PNAS85, 7577.
Lewis et al. 1985. J. Cell Biol.100, 1839.
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.