Wichtige Dokumente
411451
Sigma-Aldrich
Fc-Fragment-spezifischer (HP6069) Maus-Anti-Human-IgG-Antikörper
liquid, clone HP6069, Calbiochem®
Größe auswählen
400 μG
CHF 487.00
CHF 487.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
400 μG
CHF 487.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.74
CHF 487.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
HP6069, monoclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Aufgereinigter monoklonaler Maus-Antikörper. Erkennt das Fc-Fragment von humanem IgG1.
Dieser Fc-Fragment-spezifische (HP6069) Maus-Anti-Human-IgG₁;-Antikörper ist zur Verwendung in ELISA zum Nachweis von Fc-Fragment-spezifischem Human-IgG₁; validiert.
Anwendung
ELISA (siehe Anmerkungen und Anwendungsreferenzen)
Verpackung
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
In PBS, pH-Wert 7,4.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C).
Sonstige Hinweise
Hamilton, R.G. 1990. Ann. Biol. Clin.48, 473.
Fasullo, F.J., et al. 1989. Clin. Chem.35, 364.
Jefferis, R., et al. 1986. Immunol. Letters10, 223.
Kann für ELISA bei 10 µ;g/ml in PBS ohne Trägerprotein als Fängerantikörper verwendet werden. Um optimale Ergebnisse mit den einzelnen Systemen zu erhalten, sollte der Antikörper titriert werden.
Mittels ELISA nachgewiesene Kreuzreaktivität gegenüber humanen Myelom-Proteinen:
Humanes IgG1: 100 %
Humanes IgG2: 0,1 %
Humanes IgG3: 0,1 %
Humanes IgG4: <;0,02 %
Humanes IgA: <;0,1 %
Humanes IgE: <;0,1 %
Humanes IgM: <;0,1 %
Mittels ELISA nachgewiesene Kreuzreaktivität gegenüber chimären Antikörpern:
Humanes IgG1: <;0,01 %
Humanes IgG2: <;0,01 %
Humanes IgG3: <;0,01 %
Humanes IgG4: <;0,01 %
Humanes IgA: <;0,01 %
Humanes IgE: <;0,001 %
Humanes IgM: <;0,01 %
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
R G Keller et al.
Infection and immunity, 62(1), 215-220 (1994-01-01)
Previous studies found that normal human serum (NHS) contains an immunoglobulin G (IgG) antibody that mediates initiation of the classical complement pathway by nonencapsulated Cryptococcus neoformans. The present study used an enzyme-linked immunosorbent assay with whole nonencapsulated yeast cells as
D C Houpt et al.
Infection and immunity, 62(7), 2857-2864 (1994-07-01)
Serum obtained from normal human subjects contains antibodies reactive in an enzyme-linked immunosorbent assay with the glucuronoxylomannan (GXM) of Cryptococcus neoformans. The frequency of occurrence of class-specific antibodies among normal subjects was 28% for immunoglobulin G (IgG), 98% for IgM
Elizabeth H Aitken et al.
eLife, 10 (2021-06-29)
Plasmodium falciparum causes placental malaria, which results in adverse outcomes for mother and child. P. falciparum-infected erythrocytes that express the parasite protein VAR2CSA on their surface can bind to placental chondroitin sulfate A. It has been hypothesized that naturally acquired
H Lu et al.
Infection and immunity, 61(6), 2400-2407 (1993-06-01)
The aims of this study were to determine the immunodominant antigens of Actinobacillus actinomycetemcomitans serotype b (Aab) for the different immunoglobulin (Ig) classes and subclasses and to determine the relative levels of these different Igs in serum. Seropositive early-onset periodontitis