407140
Anti-IP₃ Receptor Mouse mAb (IPR.1)
liquid, clone IPR.1, Calbiochem®
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
IPR.1, monoclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
rabbit, human, canine, mouse, rat, bovine, porcine
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG2b
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITPR1(3708)
mouse ... Itpr1(16438)
rat ... Itpr1(25262)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Flow Cytometry (1:500)
Immunofluorescence (1:100)
Immunohistochemistry (1:100; see application references)
Immunoprecipitation (1:100; see application references)
Radioimmunoassay (1:5000)
Immunoblotting (see application references)
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
Lymphocytes, macrophages, granulocytes, fibroblasts, epithelial and edothelial cells, skeletal muscle, cardiac muscle and brain tissue
Sonstige Hinweise
Bourguignon, L.Y.W., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 7290.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable