397100
HNMPA-(AM)3
A cell-permeable analog of HNMPA that yields the parent compound upon cleavage by cytosolic esterases.
Synonym(e):
HNMPA-(AM)3, Hydroxy-2-naphthalenylmethylphosphonic Acid Trisacetoxymethyl Ester, Pro-drug II
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
oil
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
colorless
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
tyrosine kinase
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Saperstein, R., et al. 1989. Biochemistry28, 5694.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable