385908
Hyaluronsäure, Natriumsalz, Streptococcus pyrogenes
Natural high-viscosity mucopolysaccharide with alternating β1,3-glucuronidic and β1,4-glucosaminidic bonds. Principal glycosaminoglycan in connective tissue fluids.
Synonym(e):
Hyaluronsäure, Natriumsalz, Streptococcus pyrogenes
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
lyophilized
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Verunreinigungen
≤0.070 EU/mg endotoxins (EU/mg NaHy)
≤0.1% protein
Löslichkeit
water: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C28H44N2O23.Na/c1-5(33)29-9-18(11(35)7(3-31)47-25(9)46)49-28-17(41)15(39)20(22(53-28)24(44)45)51-26-10(30-6(2)34)19(12(36)8(4-32)48-26)50-27-16(40)13(37)14(38)21(52-27)23(42)43;/h7-22,25-28,31-32,35-41,46H,3-4H2,1-2H3,(H,29,33)(H,30,34)(H,42,43)(H,44,45);/q;+1/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13+,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20+,21+,22+,25-,26+,27-,28-;/m1./s1
InChIKey
YWIVKILSMZOHHF-QJZPQSOGSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Hyaluronic Acid as a LYVE-1 Receptor Ligand in the Lymphatic System of Healthy Human Skin.: In dieser Studie wird die Rolle von Hyaluronsäure als Ligand für den LYVE-1-Rezeptor im Lymphsystem untersucht, was Einblicke in ihre physiologischen Rollen und potenziellen therapeutischen Anwendungen ermöglicht, insbesondere bei der Behandlung lymphatischer Erkrankungen (Michurina et al., 2024).
- M2 Macrophage-Derived Extracellular Vesicles Encapsulated in Hyaluronic Acid Alleviate Osteoarthritis by Modulating Macrophage Polarization.: Diese Forschungsarbeit untersucht das therapeutische Potenzial von in Hyaluronsäure eingekapselten, aus M2-Makrophagen stammenden extrazellulären Vesikeln zur Behandlung von Osteoarthritis. Der Schwerpunkt liegt auf einem neuartigen entzündungshemmenden Mechanismus, der für die Untersuchung von Zelltherapien in der Biochemie von Bedeutung sein könnte (Yuan et al., 2024).
- Insights into Translational and Biomedical Applications of Hydrogels as Versatile Drug Delivery Systems.: In dieser Übersichtsarbeit wird die Verwendung von Hyaluronsäure in Hydrogel-Wirkstoffabgabesystemen unter Hervorhebung ihres Nutzens bei verschiedenen biomedizinischen Anwendungen dargelegt. Sie enthält eine detaillierte Analyse der Materialeigenschaften, Anwendungen und des zukünftigen Potenzials für die Wirkstoffabgabe und in der Gewebetechnik (Kohar et al., 2024).
- Utilizing Ni(II) complex for metal drug-gel particles in cervical cancer treatment and designing novel drugs through machine learning methods.: Diese Studie befasst sich in erster Linie mit dem Ni(II)-Komplex, geht aber auch auf die Integration von Metall-Wirkstoffgelpartikeln mit Hyaluronsäure ein und gibt Einblicke in deren Potenzial als Träger für eine gezielte Therapie bei Gebärmutterhalskrebs (Jiang et al., 2024).
Warnhinweis
Angaben zur Herstellung
Rekonstituierung
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable