344510
FTase Inhibitor I
The FTase Inhibitor I controls the biological activity of FTase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonym(e):
FTase Inhibitor I, N-[2(S)-[2(R)-Amino-3-mercaptopropylamino]-3-methylbutyl]-Phe-Met-OH, B581
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
Löslichkeit
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
FTase
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Cox, A.D., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 19203.
Garcia, A.M., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 18415.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable