Fortfahren mit
324813
Löslicher Epoxid-Hydrolase-Inhibitor, NCND
The Soluble Epoxide Hydrolase Inhibitor, NCND, also referenced under CAS 402939-18-8, controls the biological activity of Soluble Epoxide Hydrolase.
Synonym(e):
Löslicher Epoxid-Hydrolase-Inhibitor, NCND, CDU, N-Cyclohexyl-Nʹ-Dodecylharnstoff, 1-Cyclohexyl-3ʹ-Dodecylharnstoff
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 145.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H38N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.52
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.54
Assay:
≥95% (TLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
CHF 145.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
dichloromethane: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(C1CCCCC1)C(=O)NCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C19H38N2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20-19(22)21-18-15-12-11-13-16-18/h18H,2-17H2,1H3,(H2,20,21,22)
InChI key
POEWFBSYPFIYSK-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeabler, starker, selektiver, konkurrierender und stark bindender Übergangszustand-Analog-Inhibitor löslicher Epoxidhydrolase (sEH) (IC50 = 9,8 nM für rekombinante Mäuse-sEH, 85,2 nM für menschliche rekombinante sEH). Weist zudem blutdrucksenkende und entzündungshemmende Eigenschaften auf. Verringert gemäß Berichten die Vermehrung menschlicher glatter Gefäßmuskelzellen.
Eine zellpermeable 1,3-disubstituierte Harnstoffverbindung, die blutdrucksenkende und entzündungshemmende Eigenschaften aufweist. Fungiert als starker, selektiver, konkurrierender und stark bindender Übergangszustand-Analog-Inhibitor löslicher Epoxidhydrolase (sEH; IC50 = 9,8 nM für rekombinante Mäuse-sEH, 85,2 nM für menschliche rekombinante sEH). Verringert gemäß Berichten die Vermehrung menschlicher glatter Gefäßmuskelzellen.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Lösliche Epoxidhydrolase
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 9,8 nM für rekombinante Mäuse-sEH, 85,2 nM für menschliche rekombinante sEH
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Newman, J.W., et al. 2003. Proc. Natl. Acad. Sci. USA100, 1558.
Davis, B.B., et al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 2222.
Morisseau, C., et al. 2002. Biochem. Pharmacol.63, 1599.
Imig, J.D., et al. 2002. Hypertension39, 690.
Argiriadi, M.A., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 15265.
Yu, Z., et al. 2000. Circ. Res.87, 992.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
526559400084124020
assay
≥95% (TLC)
assay
>95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
dichloromethane: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c