Merck
324516
Sigma-Aldrich
A-484954
≥98% (HPLC), powder, eEF2K inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
eEF2K-Inhibitor, A-484954, 7-Amino-1-Cyclopropyl-3-Ethyl-2,4-Dioxo-1,2,3,4-Tetrahydropyrido[2,3-d]pyrimidin-6-Carboxamid, Eukaryoten-Elongationsfaktor-2 Kinase-Inhibitor, A-484954
Größe auswählen
10 MG
CHF 357.00
CHF 357.00
Voraussichtliches Versanddatum13. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 357.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H15N5O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 357.00
Voraussichtliches Versanddatum13. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
eEF2K-Inhibitor, A-484954, The eEF2K Inhibitor, A-484954, also referenced under CAS 142557-61-7, controls the biological activity of eEF2K Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 2.5 mg/mL, clear, colorless
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(C1=C(N2C3CC3)N=C(N)C(C(N)=O)=C1)N(CC)C2=O
InChI
1S/C13H15N5O3/c1-2-17-12(20)8-5-7(10(15)19)9(14)16-11(8)18(13(17)21)6-3-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3,(H2,14,16)(H2,15,19)
InChIKey
HWODCHXORCTEGU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeables Pyrido-Pyrimidindion-Derivat, das als sehr starker, selektiver Inhibitor der eukaryotischen Elongationsfaktor-2 Kinase (eEF2K) fungiert (IC50= 280 nM). Weist sehr geringe Aktivität gegen ein breites Spektrum an Serin/Threonin- und Proteintyrosin-Kinasen auf. Hemmt die eEF2-Phosphorylierung in mehreren untersuchten Zelllinien ohne Beeinträchtigung der eEF2-Nettowerte. Bei Konzentrationen, die die eEF2K-Aktivität hemmen, hat es keine Wirkung auf die Vermehrung von Krebszelllinien.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Chen, Z., et al. 2011. J. Bio. Chem.286, 43951.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sujata Jana et al.
Cancer cell, 41(5), 853-870 (2023-04-22)
We uncover a tumor-suppressive process in urothelium called transcriptional-translational conflict caused by deregulation of the central chromatin remodeling component ARID1A. Loss of Arid1a triggers an increase in a nexus of pro-proliferation transcripts, but a simultaneous inhibition of the eukaryotic elongation
Megha Jhanji et al.
Nature communications, 13(1), 3244-3244 (2022-06-11)
Serum tyrosine levels increase during aging, neurocognitive, metabolic, and cardiovascular disorders. However, calorie restriction (CR) and sleep lower serum tyrosine levels. We previously showed that tyrosine inhibits tyrosyl-tRNA synthetase (TyrRS)-mediated activation of poly-ADP-ribose polymerase 1 (PARP1). Here, we show that
Julie Pires Da Silva et al.
Cells, 9(2) (2020-02-16)
Many recent studies have demonstrated the involvement of endoplasmic reticulum (ER) stress in the development of cardiac diseases and have suggested that modulation of ER stress response could be cardioprotective. Previously, we demonstrated that the deacetylase Sirtuin 1 (SIRT1) attenuates