260575
1-Deoxymannojirimycin, Hydrochloride
A specific α-mannosidase I inhibitor that blocks conversion of high mannose to complex oligosaccharides.
Synonym(e):
1-Deoxymannojirimycin, Hydrochloride, DMJ, 1,5-Dideoxy-1,5-imino-D-mannitol, HCl
About This Item
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
crystalline solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
Löslichkeit
ethanol: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C6H13NO4/c8-2-3-5(10)6(11)4(9)1-7-3/h3-11H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChIKey
LXBIFEVIBLOUGU-KVTDHHQDSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
α-mannosidase-I
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Fuhrmann, U., et al. 1984. Nature307, 755.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable