Wichtige Dokumente
219379
Sigma-Aldrich
Cathepsin K-Inhibitor II
The Cathepsin K Inhibitor II controls the biological activity of Cathepsin K. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonym(e):
Cathepsin K-Inhibitor II
Größe auswählen
1 MG
CHF 152.00
CHF 152.00
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 152.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C35H51N7O8
Molekulargewicht:
697.82
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 152.00
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
lyophilized solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 1 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Peptidyl-bis-carbohydrazin-Verbindung, die als potenter, selektiver und reversibler Inhibitor von Cathepsin K dient (Ki = 6 nmol/l). Blockiert die Cathepsin K-Aktivität in primären humanen Synovialfibroblastenkulturen bei einer Konzentration von 1 µmol/l Berichten zufolge vollständig. Bei höheren Konzentrationen hemmt sie außerdem die Aktivität von Cathepsin B und Papain (Ki = 510 nmol/l bzw. 1,2 µmol/l). Hemmt Cathepsin L nicht signifikant.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Cathepsin K
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-Ki: 6 nmol/l gegen Cathepsin; 510 nmol/l und 1,2 µmol/l gegen Cathepsin B bzw. Papain
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
Boc-Phe-Leu-NHNH-CO-NHNH-Leu-Z
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Wang, D., et al. 2002. Biochemistry41, 8849.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable