Dokumente
208772
Sigma-Aldrich
Calpain-1-Substrat II, fluorogen
An internally quenched peptide substrate that is optimized for calpain-1 amino acid recognition motifs at the primed as well as the non-primed sides.
Synonym(e):
Calpain-1-Substrat II, fluorogen, H-E(EDANS)PLF~AERK(DABCYL)-OH
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C72H97N17O16S
Molekulargewicht:
1488.71
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
lyophilized solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
red
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Fluoreszenz
λex ~505 nm
λem ~335 nm
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ein intern gequenchtes Peptidsubstrat, das für Calpain-1-Aminosäure-Erkennungsmotive an geprimten und nichtgeprimten Stellen optimiert wurde. Ist Calpain-Substrat III, fluorogen (Katalognr. 208771), Calpain-1-Substrat, fluorogen (Katalognr. 208748) und Calpain-Substrat II, fluorogen (Katalognr. 208731) in Hinblick auf die Umsatzgeschwindigkeit kinetisch ~8-, 18- bzw. 310-fach überlegen.
Ein intern gequenchtes Peptidsubstrat, das für Calpain-1-Aminosäure-Erkennungsmotive an geprimten und nichtgeprimten Stellen optimiert wurde. Ist Calpain-Substrat III, fluorogen (Katalognr. 208771), Calpain-1-Substrat, fluorogen (Katalognr. 208748) und Calpain-Substrat II, fluorogen (Katalognr. 208731) in Hinblick auf die Umsatzgeschwindigkeit kinetisch ~8-, 18- bzw. 310-fach überlegen. Anregung: ~335 nm; Emission: ~505 nm.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Calpain-1-Substrat
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Sequenz
H₂N-Glu(EDANS)-Pro-Leu-Phe~Ala-Glu-Arg-Lys(DABCYL)-CO₂H
Physikalische Form
Wird als Trifluoracetat-Salz geliefert.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Cuerrier, D., et al. 2007. J. Biol. Chem.282, 9600.
Cuerrier, D., et al. 2005. J. Biol. Chem.280, 40632.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable