204889-M
Anti-Complement 5a Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
human
Darf nicht reagieren mit
rat
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunoblotting (see comments)
Ouchterlony (use undiluted)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1