Dokumente
204878
Sigma-Aldrich
Komplement C1r, human, aktiviert, Zweikettenform
Complement C1r, Human, Activated, Two-Chain Form, CAS 80295-34-7, is a native, activated, C1r complement component.
Synonym(e):
Komplement C1r, human, aktiviert, Zweikettenform
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.25
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Verunreinigungen
IgG, IgA, IgM, albumin, C1s, C4BP, C1-INH, trace
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Native, aktivierte humane Komplementkomponente C1r. Allgemein besteht die nichtaktivierte Form aus einem Einzelketten-Glykoprotein. Es kommt in normalem menschlichem Serum in Konzentrationen von 34 µg/ml vor. Nicht aktiviertes C1r kommt in zirkulierendem Blutplasma als Dimer vor, das mit einem C1q-Molekül und zwei C1s-Molekülen assoziiert, um die erste Komponente von Komplement (C1) zu bilden. Nach der Bindung von C1q an die Aktivatoren des klassischen Komplementsignalwegs wird jedes C1r-Proenzym-Monomer durch die Spaltung in zwei disulfidgebundene Fragmente mit Molekülmassen von 60.000 und 35.000 aktiviert. Das 35-kDa-Peptid weist das enzymatisch aktive Zentrum von C1r auf. Das aktivierte C1r setzt die Aktivierung über den klassischen Weg durch Spaltung fort und aktiviert dadurch C1s.
Native, aktivierte humane Komplementkomponente C1r. Allgemein besteht die nichtaktivierte Form aus einem Einzelketten-Glykoprotein. Es kommt in normalem menschlichem Serum in Konzentrationen von 34 µg/ml vor. Nicht aktiviertes C1r kommt in zirkulierendem Blutplasma als Dimer vor, das mit einem C1q-Molekül und zwei C1s-Molekülen assoziiert, um die erste Komponente von Komplement (C1) zu bilden. Nach der Bindung von C1q an die Aktivatoren des klassischen Komplementsignalwegs wird jedes C1r-Proenzym-Monomer durch die Spaltung in zwei disulfidgebundene Fragmente mit Molekülmassen von 60.000 und 35.000 aktiviert. Das 35.000-Peptid weist das enzymatisch aktive Zentrum von C1r auf. Das aktivierte C1r setzt die Aktivierung über den klassischen Weg durch Spaltung fort und aktiviert dadurch C1s.
Biochem./physiol. Wirkung
≥80 % von C1r binden mit Überschuss an C1-INH.
Verpackung
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
In 140 mmol/l NaCl, 10 mmol/l Imidazol, 2 mmol/l EDTA, pH-Wert 7,4.
Angaben zur Herstellung
Aus Serum hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C).
Sonstige Hinweise
Villiers, C.L., et al. 1983. Biochem. J. 215, 369.
Ziccardi, R.J. und Cooper, N.R. 1976. J. Immunol. 116, 496.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable