Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116010
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
42029053
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
detection method
chemiluminescent
shipped in
ambient
Physical form
Eine Packung mit 5 Markern
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 20-135 | 04053252362910 |
| W3001-500EA | 04061833576304 |
| Z186872-500EA | 04061832331324 |
| Z154903-100EA | 04061832330143 |
| Z154903-500EA | 04061832330150 |
| Z186872-100EA | 04061826187845 |
| BM6-20L | 04061837677007 |
| BM6-5L | 04061837677014 |
| Z408727-1EA | 04061832363295 |