1.93802
Tin (metal)
EMPLURA®
Empfohlene Produkte
Produktlinie
EMPLURA®
Lagertemp.
room temp
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable