Merck
189513
Sigma-Aldrich
Autotaxin-Inhibitor IV, HA155
The Autotaxin Inhibitor IV, HA155 controls the biological activity of Autotaxin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonym(e):
Autotaxin-Inhibitor IV, HA155, ATX-Inhibitor IV, HA155, (Z)-4-((4-((3-(4-Fluorbenzyl)-2,4-dioxo-1,3-thiazolan-5-yliden)-methyl)phenoxy)methyl)benzolborsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H19BFNO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
463.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NA.28
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(/C(S1)=C/C2=CC=C(OCC3=CC=C(B(O)O)C=C3)C=C2)N(CC4=CC=C(F)C=C4)C1=O
InChIKey
BRWUZCBSWABPMR-XKZIYDEJSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein ~5-mal potenteres (IC50 = 5,7 nmol/l) para-Isomer-Boronatanalogon von Autotaxin-Inhibitor II, HA130 (Katalognr. 189511), das die durch Thrombin stimulierte Sekretion von Lysophosphatidinsäure in Blutplättchen und Säugetierzellen wirksam hemmt.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Fulkerson, Z., et al. 2011. J. Biol. Chem.286, 34654.
Hausmann, J., et al. 2011. Nat. Struct. Mol. Biol.18, 198.
Albers, H.M.H.G., et al. 2011. J. Med. Chem.54, 4619.
Albers, H.M.H.G., et al. 2010. J. Med. Chem.53, 4958.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable