Dokumente
178615
Sigma-Aldrich
Anti-Aquaporin-5-pAb aus Kaninchen
liquid, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-AQP5
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Anti-Aquaporin 5, Kaninchen, polyklonal erkennt das ~28-kDa-AQP5-Protein in Epithelgewebeextrakten. Er wurde für ELISA, Western Blot, Immunfluoreszenz und Immunhistochemie validiert.
Erkennt das ~28-kDa-AQP5-Protein in Epithelgewebeextrakten.
Immunaffinitätsgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper. Erkennt das ~28-kDa-AQP5-Protein.
Immunogen
Ein Synthetisches Peptid, das einer 17-Aminosäurensequenz der zytoplasmatischen Region von Ratten-AQP5 entspricht.
Anwendung
ELISA (0,5–1,0 µg/ml)
Immunblot (1–10 µg/ml)
Immunfluoreszenz (2–20 µg/ml)
Immunhistochemie (220 µg/ml)
Verpackung
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Hinweis zur Analyse
Positivkontrolle
Epithelzellen
Sonstige Hinweise
Kreuzreagiert nicht mit anderen AQP-Proteinen. Die Verwendung von 0,5-1,0 % Milch in allen Primär-/Sekundärantikörper-Enzymkonjugat-Inkubationen wird empfohlen, um nichtspezifische Banden zu unterdrücken. Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die optimale Arbeitsverdünnung vor.
Lee, M.D., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 8599.
Raina, S., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 1908.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M Cristina Kenney et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 52(10), 1341-1350 (2004-09-24)
Corneas with edema-related diseases lose transparency, which causes significant vision loss. This study analyzed seven aquaporins (AQPs) in normal corneas, pseudophakic/aphakic bullous keratopathy (PBK/ABK) corneas, Fuchs' dystrophy corneas, keratoconus corneas, post-cataract surgery (PCS) corneas, and normal organ-cultured corneas. RNA levels
Amy P Wong et al.
The Journal of clinical investigation, 119(2), 336-348 (2009-01-24)
The bone marrow compartment is enriched in stem and progenitor cells, and an unidentified subpopulation of these cells can contribute to lung epithelial repair. Here we identify this subpopulation and quantitate its relative contribution to injured airway epithelium. A subpopulation
Ninche Ninche et al.
Development (Cambridge, England), 147(19) (2020-10-01)
Salivary glands exert exocrine secretory function to provide saliva for lubrication and protection of the oral cavity. Its epithelium consists of several differentiated cell types, including acinar, ductal and myoepithelial cells, that are maintained in a lineage-restricted manner during homeostasis
Lucas T Woods et al.
PloS one, 10(5), e0123641-e0123641 (2015-05-09)
Transforming growth factor-β (TGF-β) is a multi-functional cytokine with a well-described role in the regulation of tissue fibrosis and regeneration in the liver, kidney and lung. Submandibular gland (SMG) duct ligation and subsequent deligation in rodents is a classical model
Devendra Kumar Maurya et al.
PloS one, 10(6), e0129171-e0129171 (2015-06-13)
TMEM16A/ANO1 is a calcium-activated chloride channel expressed in several types of epithelia and involved in various physiological processes, including proliferation and development. During mouse embryonic development, the expression of TMEM16A in the olfactory epithelium is dynamic. TMEM16A is expressed at