Merck
17-10254
Sigma-Aldrich
ChIPAb+ Histon H3 (CT) - durch ChIP validiertes Antikörper- und Primer-Set
serum, from rabbit
Synonym(e):
Histone H3.1t, H3t, histone 3, H3/g
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.32
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat, chicken, mouse, human, Saccharomyces cerevisiae, yeast
Hersteller/Markenname
ChIPAb+
Upstate®
Methode(n)
ChIP: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Alle ChIPAb+-Antikörper werden einzeln (jede Charge, jedes Mal) für die Chromatin-Immunpräzipitation validiert. Jedes ChIPAb+-Antikörper-Set enthält Kontrollprimer (jede Charge wurde durch qPCR geprüft), um Ihre IP-Ergebnisse im stellenspezifischen Kontext biologisch zu validieren. Das qPCR-Protokoll und die Primer-Sequenzen werden bereitgestellt, was es Forschenden ermöglicht, ChIP-Protokolle zu validieren, wenn sie unseren Antikörper in Ihrem Chromatin-Kontext nutzen. Jedes Set enthält außerdem einen Negativkontrolle-Antikörper, um die Spezifizität der ChIP-Reaktion zu gewährleisten.
Das ChIPAb+-Histon H3 (C-Terminus)-Set enthält den Histon-H3(C-Terminus)-Antikörper, ein normales Kaninchenserum und Kontrollprimer, die eine 110-bp-Region des ChIP-Primers, humanes β-Globin amplifizieren. Histon H3 (C-Terminus) und die Negativkontrollen werden in skalierbarer „je ChIP“-Reaktionsgröße geliefert und können verwendet werden, um die Ausfällung von Histon-H3(C-Terminus)-assoziiertem Chromatin funktionell zu validieren.
Spezifität
Aufgrund der Sequenzhomologie ist eine weitreichende artenübergreifende Kreuzreaktivität zu erwarten.
Erkennt die C-terminale Region von Histon H3, Molekülmasse 17 kDa
Immunogen
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das dem C-Terminus von humanem Histon H3 entspricht.
Anwendung
Chromatin-Immunpräzipitation:
Daten einer repräsentativen Charge.
Beschalltes Chromatin aus HeLa-Zellen (1 x 10E6 Zelläquivalente je IP) wurde einer Chromatin-Immunpräzipitation mit entweder 1 µl normalem Kaninchenserum oder 1 µl Anti-Histon H3 (C-Terminus) und dem Magna ChIP A Kit (Katalognr. 17-610) unterzogen. Die erfolgreiche Immunpräzipitation von mit Histon H3 assoziierten DNA-Fragmenten wurde durch qPCR mit ChIP-Primern, humanem β-Globin als positive Stelle und GAPDH-Promotor-Primern (22-004) als negative Stelle verifiziert. (Abbildung 2) Die Daten werden als prozentuale Eingabe jeder IP-Probe relativ zur Chromatin-Eingabe für jedes Amplikon und jede ChIP-Probe wie angegeben dargestellt.
Bitte beziehen Sie sich für experimentelle Details auf das Protokoll für EZ-Magna ChIP A (Katalognr. 17-408) oder EZ-ChIP (Katalognr. 17-371).
Western-Blot-Analyse:
Daten einer repräsentativen Charge.
Säureextrahierte Proteine aus unbehandelten (Bahn 1) oder mit Natriumbutyrat (Bahn 2) oder Colcemid (Bahn 3) behandelten HeLa-Zellen und rekombinantes Histon H3 (Bahn 4) wurden durch Elektrophorese getrennt, auf Nitrocellulose übertragen und mit Anti-Histon H3, CT, pan (1:50.000-Verdünnung) untersucht. Die Proteine wurden mit an HRP konjugiertem Anti-Kaninchen-Sekundärantikörper der Ziege und einem Chemilumineszenz-Nachweissystem veranschaulicht.
Der Pfeil zeigt Histon H3 (~17 kDa). (Abbildung 3)
Dieses Set aus ChIP-validiertem ChIPAb+-Histon-H3(C-Terminus)-Antikörper und Primer enthält praktischerweise den Antikörper und die spezifischen Kontroll-PCR-Primer.
Verpackung
25 Assays je Set. Empfohlene Verwendung: 1 μl Antikörper je Chromatin-Immunpräzipitation (abhängig vom biologischen Kontext).
Qualität
Chromatin-Immunpräzipitation:
Daten einer repräsentativen Charge.
Beschalltes Chromatin aus HeLa-Zellen (1 x 10E6 Zelläquivalente je IP) wurde einer Chromatin-Immunpräzipitation mit entweder 1 µl normalem Kaninchenserum oder 1 µl Anti-Histon H3 und dem Magna ChIP® A Kit (Katalognr. 17-610) unterzogen. Die erfolgreiche Immunpräzipitation von Histon H3-assoziierten DNA-Fragmenten wurde durch qPCR mit ChIP-Primern, humanes β-Globin verifiziert (Abbildung 1).
Bitte beziehen Sie sich für experimentelle Details auf das Protokoll für EZ-Magna ChIP A (Katalognr. 17-408) oder EZ ChIP (Katalognr. 17-371).
Zielbeschreibung
Etwa 17 kDa
Physikalische Form
Anti-Histon H3 (C-Terminus) (Kaninchen, polyklonal). Ein Fläschchen mit 25 µl Kaninchen-Antiserum, 1:2-Verdünnung in Lagerpuffer (0,02 mol/l Phosphat, 0,25 mol/l NaCl, 0,1 % Natriumazid) vor der Zugabe von Glycerin zu 30 %. Bei -20 °C aufbewahren.
Normales Kaninchenserum. Ein Fläschchen mit 25 μl Antiserum mit 0,05 % Natriumazid. Bei -20 °C aufbewahren.
ChIP-Primer, humanes β-Globin. Ein Fläschchen mit 75 μl von 5 μmol/l jedes Primers, spezifisch für den humanen β-Globin-Promotor. Bei -20 °C aufbewahren.
FÜR: AGG ACA GGT ACG GCT GTC ATC
REV: TTT ATG CCC AGC CCT GGC TC
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Einschließlich normales Kaninchenserum und für humanes β-Globin spezifische Primer.
Rechtliche Hinweise
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yuan You et al.
Nature plants, 9(1), 128-141 (2022-12-23)
Bacteria inject effector proteins into host cells to manipulate cellular processes that promote disease. Since bacteria deliver minuscule amounts of effectors only into targeted host cells, it is technically challenging to capture effector-dependent cellular changes from bulk-infected host tissues. Here
Lucretia Kwenda et al.
Development (Cambridge, England), 143(8), 1400-1412 (2016-04-21)
The centromere-specific histone CENP-A is the key epigenetic determinant of centromere identity. Whereas most histones are removed from mature sperm, CENP-A is retained to mark paternal centromeres. In Drosophila males we show that the centromere assembly factors CAL1 and CENP-C
Wei-Fen Zhu et al.
Scientific reports, 7(1), 6038-6038 (2017-07-22)
The abnormal intrauterine milieu of fetal growth retardation could lead to dyslipidemia in adulthood. Studies have shown that growth hormone (GH) therapy in small for gestational age (SGA) children would be beneficial for metabolic parameters. Here we investigated whether GH
Yuan You et al.
Nature communications, 8, 15120-15120 (2017-05-18)
Plants can produce organs throughout their entire life from pluripotent stem cells located at their growing tip, the shoot apical meristem (SAM). At the time of flowering, the SAM of Arabidopsis thaliana switches fate and starts producing flowers instead of
Yuan You et al.
The Plant cell, 31(2), 325-345 (2019-01-24)
The phloem plays essential roles in the source-to-sink relationship and in long-distance communication, and thereby coordinates growth and development throughout the plant. Here we employed isolation of nuclei tagged in specific cell types coupled with low-input, high-throughput sequencing approaches to