165300
L-(+)-2-Amino-4-phosphonobutyric Acid
Synonym(e):
L-(+)-2-Amino-4-phosphonobutyric Acid, L-AP4
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
dilute aqueous base: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C4H10NO5P/c5-3(4(6)7)1-2-11(8,9)10/h3H,1-2,5H2,(H,6,7)(H2,8,9,10)/p-2/t3-/m0/s1
InChIKey
DDOQBQRIEWHWBT-VKHMYHEASA-L
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
Sonstige Hinweise
Saugstad, J.A., et al. 1995. Mol. Pharmacol. 45, 367.
Tones, M.A., et al. 1995. NeuroReport 7, 117.
Schoepp, D.D. 1994. Neurochem. Int. 24, 439.
Nakanishi, S. 1992. Science 258, 597.
Tanabe, Y., et al. 1992. Neuron 8, 169.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable