16-220
Anti-phospho-Ser/Thr-Pro MPM-2 Antibody, Cy5 conjugate
Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Anti-MPM-2 Cy5 Antibody, Cy5 Anti-MPM-2, Phospho-Ser/Thr-Pro Detection
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
CY5 conjugate
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Speziesreaktivität
vertebrates
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer/pThr)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Zellzyklus, DNA-Replikation & -Reparatur
Qualität
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Colcemid-treated HeLa cell lysates
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable