1.51912
Purospher®STAR Si (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm x 10 mm Hibar® RT HPLC Column
Synonym(e):
Purospher® STAR SI (5µm) Hibar® RT 250-10
Größe auswählen
CHF 1’580.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 1’580.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Purospher® STAR Si (5 µm), L × I.D. 250 mm x 10 mm Hibar® RT HPLC column
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L3
Produktlinie
Purospher®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Verpackung
1 ea of
Parameter
400 bar pressure
65 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable (Semi Prep HPLC)
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Säule L × ID
25 cm × 10 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
Silica bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å pore size
pH Betriebsbereich
1.5-10.5
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
supercritical fluid (SFC)
Lagertemp.
no temp limit
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
- Use with Normal-phase or HILIC conditions (needs to be flushed to HILIC mobile phase)
- Good suitability for LC-MS applications