Merck
1.50658
Supelco
SeQuant® ZIC®-cHILIC 100Å (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 150 mm x 2.1 mm HPLC Column, PEEK-lined stainless steel
Synonym(e):
Zwitterionic Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
SeQuant® ZIC®-cHILIC 3 µm, 100Å 150 x 2,1 mm, suitable for HPLC, PEEK-lined stainless steel column
Materialien
PEEK-lined stainless steel column
Qualitätsniveau
Produktlinie
SeQuant®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Parameter
550 bar pressure
70 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Säule L × ID
15 cm × 2.1 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
ZIC-cHILIC bonding phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
100 Å pore size
Betriebs-pH-Wert
1.5-7.5
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
Lagertemp.
room temp
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
SeQuant® ZIC®-cHILIC wurde für eine ausgezeichnete HPLC- und LC-MS von polaren hydrophilen Verbindungen entwickelt. Die zwitterionische stationäre Phase mit Phosphorylcholin als funktionelle Gruppe bietet eine komplementäre Selektivität für eine einfachere Methodenentwicklung bei Substanzen, die durch vorherige HPLC-Säulen-Typen in Umkehrphase oder im HILIC-Modus schwierig zu trennen waren.Die Säulenmaße von 150 mm Länge x 2,1 mm ID sind die optimale Wahl für die Auftrennung von polaren Verbindungen mit einer UHPLC oder einem optimierten HPLC-Gerät mit kleinen Verweilvolumina.SeQuant® ZIC®-cHILIC-Säulen bieten eine komplementäre Selektivität für die optimale Auftrennung von polaren hydrophilen Verbindungen. Die Säulen tragen eine neuartige, dicht gebundene funktionelle Gruppe mit Phosphorylcholin mit einem Ladungsgleichgewicht von 1:1. Wie bei allen stationären Phasen mit echten Zwitterionen können unkomplizierte und reproduzierbare Trennungen durch hydrophile Partitionierung in Kombination mit schwachen Ionenwechselwirkungen erzielt werden.Die leichter zugänglichen positiven Ladungen der SeQuant® ZIC®-cHILIC-Säulen ermöglichen die Feineinstellung der Selektivität bei der Chromatographie durch geänderte Wechselwirkung mit anionischen und kationischen molekularen Gruppen. Dies kann in vielen Situationen vorteilhaft sein, zum Beispiel bei der Trennung von labilen Metallkomplexen oder hoch polaren und mehrfach geladenen Aminoglycosiden. Dank der außerordentlichen Stabitlität und des minimalen Säulenblutens sind SeQuant® ZIC®-cHILIC-Säulen die bevorzugte Wahl bei vielen LC-MS-Anwendungen.Informieren Sie sich näher über das Supelco HPLC-Säulen-Portfolio und die Methodenentwicklung:Broschüre: Leitfaden für die HPLC- und UHPLC-Säulenauswahl Broschüre: Praktischer Leitfaden für die HPLC - Methodenentwicklung
Hinweis zur Analyse
Druck: ≤ 50 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Anthracen): ≥ 90.000
Symmetrie (Cytosin): 0,95–1,25
Rechtliche Hinweise
SeQuant is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany