1.50653
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 100 mm x 2.1 mm Hibar® HR UHPLC Column
Synonym(e):
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3µm) Hibar® HR 100-2.1
Größe auswählen
CHF 841.00
Voraussichtliches Versanddatum19. März 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 841.00
Voraussichtliches Versanddatum19. März 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping (3 µm), L × I.D. 100 mm x 2.1 mm Hibar® HR UHPLC column
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Purospher®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
17% Carbon loading
Parameter
1000 bar pressure
65 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Säule L × ID
10 cm × 2.1 mm
Oberflächenbereich
330 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 bonding phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
120 Å pore size
pH Betriebsbereich
1.5-10.5
Trenntechnik
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
Lagertemp.
no temp limit
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
- Best all-round performance according to Tanaka
- Outstanding pH stability from pH 1.5 to 10.5
- No phase collapse when using highly aqueous mobile phases
- Good suitability for LC-MS applications
Hinweis zur Analyse
Theoretische Bodenzahl (N/m) (1,2-Benzanthracen): ≥ 130000
Symmetrie (1,2-Benzanthracen): 0.8 - 1.4
Kapazitätsfaktor (1,2-Benzanthracen): 7.0 - 10.0
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Artikel
Discover the Tanaka Test, a key protocol for evaluating the performance and selectivity of stationary phases in Reversed Phase HPLC separations.