1.50497
SeQuant® ZIC®-HILIC 200Å (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 150 mm x 21.2 mm HPLC Column, PEEK-lined stainless steel
Größe auswählen
CHF 8’280.00
Voraussichtliches Versanddatum25. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 8’280.00
Voraussichtliches Versanddatum25. April 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
SeQuant® ZIC-HILIC™ (5µm,200Å) 150 x 21.2 mm, stainless steel column, suitable for HPLC
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L114
Produktlinie
SeQuant®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Parameter
400 bar pressure
70 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable (Prep LC)
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Säule L × ID
15 cm × 21.2 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
ZIC-HILIC bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
200 Å pore size
Betriebs-pH-Wert
2-7.5
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Symmetrie (Cytosine): 0.95 - 1.40