Wichtige Dokumente
1.50156
Supelco
LiChrospher® PAH (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 3 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Größe auswählen
1 UNIT
CHF 876.00
CHF 876.00
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 UNIT
CHF 876.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
SB.52
CHF 876.00
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Produktbezeichnung
LiChrospher® PAH LiChroCART 250-3, suitable for HPLC
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
LiChrospher®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Säule L × ID
25 cm × 3 mm
Oberflächenbereich
350 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
PAH bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
150 Å pore size
pH Betriebsbereich
2-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
HPLC cartridge
LiChrospher® PAH is a highly efficient and selective stationionary phase especially designed for the high resolution separation of 16 PAH (polycyclic aromatic hydrocarbons) according to EPA 610 and 550, plus benzo(e)pyrene and perylene. This sorbent is packed into a LiChroCART 250-3 HPLC cartridge. The connection to the HPLC system is being accomplished by use of the manu-CART NT cartrige holder (1.51486).
Hinweis zur Analyse
Druck: ≤ 130 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 60000
Symmetrie (Toluol): 0.8 - 1.4
Kapazitätsfaktor (Toluol): 0.5 - 2.0
Rechtliche Hinweise
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany