Wichtige Dokumente
14-617-M
Sigma-Aldrich
FGFR2 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal, His6-tagged, recombinant, human FGFR2, amino acids 456-770, for use in Kinase Assays.
Größe auswählen
10 μG
CHF 548.00
250 μG
CHF 3’530.00
CHF 548.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 μG
CHF 548.00
250 μG
CHF 3’530.00
About This Item
UNSPSC-Code:
51111800
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
CHF 548.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in Sf21 cells
Mol-Gew.
Mw 38 kDa
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Angaben zum Gen
human ... FGFR2(2263)
Allgemeine Beschreibung
N-terminal, His6-tagged, recombinant, human FGFR2, amino acids 456-770
Anwendung
Active, N-terminal, His6-tagged, recombinant, human FGFR2, amino acids 456-770, for use in Kinase Assays.
Qualität
routinely evaluated by phosphorylation of 0.1mg/ml Poly (Glu4-Tyr)
Sonstige Hinweise
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany