Wichtige Dokumente
14-499-M
Sigma-Aldrich
Bmx Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6 tagged, recombinant, full length, human Bmx, for use in Kinase Assays.
Größe auswählen
10 μG
CHF 519.00
CHF 519.00
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 μG
CHF 519.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
CHF 519.00
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in Sf21 cells
Mol-Gew.
Mw 79 kDa
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Angaben zum Gen
human ... BMX(660)
Allgemeine Beschreibung
N-terminal His6 tagged, recombinant, full length, human Bmx
Biochem./physiol. Wirkung
Protein Target: Bmx
Verpackung
Also available in 250μg size as catalog # 14-499M - Call for pricing and availability.
Qualität
routinely evaluated by phosphorylation of Poly (Glu4-Tyr) (4:1)
Sonstige Hinweise
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany