Wichtige Dokumente
14-466-M
Sigma-Aldrich
Insulin Receptor Protein, active, 10 µg
Active, recombinant human Insulin Receptor residues 1005-1310, containing an N-terminal His6-tag, for use in Kinase Assays.
Größe auswählen
10 μG
CHF 519.00
CHF 519.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 μG
CHF 519.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
CHF 519.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol-Gew.
Mw 36.8 kDa
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Angaben zum Gen
human ... INSR(3643)
Allgemeine Beschreibung
Product Source: Expressed by baculovirus in Sf21 insect cells
Recombinant human Insulin receptor residues 1005-1310, containing an Nterminal His6-tag
Biochem./physiol. Wirkung
Protein Target: IR
Target Sub-Family: TK
Qualität
routinely evaluated by phosphorylation of Axl-tide
Physikalische Form
Ni2+/NTA-agarose
Lagerung und Haltbarkeit
1year at -70C
Sonstige Hinweise
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany