Wichtige Dokumente
132246
Supelco
TOC Standard Solution
traceable to SRM from NIST 5.00 mg/l TOC in H₂O
Größe auswählen
100 ML
CHF 74.00
CHF 74.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 74.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
CHF 74.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Qualitätsniveau
Form
solution
chemische Klasse(n) des Analyten
total organic carbon (TOC)
Methode(n)
photometry: suitable
pH-Wert
4-6 (20 °C in H2O)
Dichte
1 g/cm3
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Questions
  1. Hi, is this product an ISO 17034 certified?
    1 answer
    1. This product is ISO 9001:2008 certified. ISO 17034 is not applicable.