128125
Aloisine A
A cell-permeable pyrrolo-pyrazine compound that exerts anti-proliferative effects.
Synonym(e):
Aloisine A, RP107, 7- n-Butyl-6-(4-hydroxyphenyl)[5H]pyrrolo[2,3-b]pyrazine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[nH]1c2nccnc2c(c1c3ccc(cc3)O)CCCC
InChI
1S/C16H17N3O/c1-2-3-4-13-14(11-5-7-12(20)8-6-11)19-16-15(13)17-9-10-18-16/h5-10,20H,2-4H2,1H3,(H,18,19)
InChIKey
PRIGRJPRGZCFAS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Cyclin-dependent kinases
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Mettey, Y., et al. 2003. J. Med. Chem.46, 222.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable