1.25150
Fractogel® EMD TMAE Medcap (M)
RoboColumn Fractogel® TMAE MC (M), volume 0.6 mL, prepacked column
Synonym(e):
RoboCol Fractogel® TMAE MC (M) 0.6ml
About This Item
Empfohlene Produkte
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Qualitätsniveau
Materialien
polypropylene housing
Produktlinie
Fractogel®
Form
prepacked column
Parameter
≤8 bar pressure
~180 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
5 mm × 30 mm
Volumen
0.6 mL
Aktive Matrixgruppe
Methacrylate
Mittlere Partikelgröße
40-90 μm
Kapazität
~150 mg, BSA binding capacity
Anwendung(en)
plasma purification
recombinant protein
vaccine development
Trenntechnik
anion exchange
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Excellent binding at high flow rates
- Excellent pressure-flow behavior
- Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution