Wichtige Dokumente
12-403
Sigma-Aldrich
Histone H3 Peptide
biotin conjugate
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Histon H3-Peptid, Biotin-Konjugat, This peptide corresponds to residues 1-21 of histone H3.
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Angaben zum Gen
human ... H3F3B(3021)
Anwendung
Dieses Peptid entspricht den Resten 1–21 von Histon H3.
Qualität
Regelmäßig als Substrat für Histon-modifizierende Enzyme beurteilt.
Physikalische Form
Lyophilisiertes Pulver
Lagerung und Haltbarkeit
2 Jahre bei -20 °C
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Junmei Kang et al.
Genes, 11(3) (2020-03-28)
Arabidopsis thaliana MUT9-like kinases (MLKs), a family of the plant-specific casein kinase 1 (CK1), have been implicated collectively in multiple biological processes including flowering. Three of the four MLKs (MLK1/2/4) have been characterized, however, little is known about MLK3, the
Lian-Mei Tan et al.
The Plant cell, 32(7), 2178-2195 (2020-05-03)
Chromatin remodeling and histone modifications are important for development and floral transition in plants. However, it is largely unknown whether and how these two epigenetic regulators coordinately regulate the important biological processes. Here, we identified three types of Imitation Switch