123850
AKR1C1-Inhibitor, 5-PBSA
The AKR1C1 Inhibitor, 5-PBSA, also referenced under CAS 4906-68-7, controls the biological activity of AKR1C1.
Synonym(e):
AKR1C1-Inhibitor, 5-PBSA, Aldo-Keto-Reduktase-Familie 1 Mitglied C1-Inhibitor, 5-PBSA, 3-Brom-5-phenylsalicylsäure, 20α-Hydroxysteroid-dehydrogenase-Inhibitor, 5-PBSA
Größe auswählen
CHF 221.00
Voraussichtliches Versanddatum27. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 221.00
Voraussichtliches Versanddatum27. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥94% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC1=C(C(O)=O)C=C(C2=CC=CC=C2)C=C1Br
InChI
1S/C13H9BrO3/c14-11-7-9(8-4-2-1-3-5-8)6-10(12(11)15)13(16)17/h1-7,15H,(H,16,17)
InChIKey
XVZSXNULHSIRCQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
El-Kabbani, O., et al. 2009. J. Med. Chem.52, 3259.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable