12-218
Tyrosine Phosphopeptide
lyophilized, TSTEPQpYQPGENL
Empfohlene Produkte
product name
Tyrosin-Phosphopeptid (TSTEPQpYQPGENL),
Hersteller/Markenname
Upstate®
Qualitätsniveau
Methode(n)
activity assay: suitable
Versandbedingung
wet ice
Biochem./physiol. Wirkung
Zielprotein: PTP-1B
Qualität
Regelmäßige Beurteilung mittels Phosphopeptid als Substrat für PTP-1B (14-358) in Verbindung mit einem nicht radioaktiven Malachit-Grünphosphat-Nachweissystem, PTP-Assay-Kit 2 (17-126).
Physikalische Form
Lyophilisiertes Pulver
Lagerung und Haltbarkeit
2 Jahre bei -20 °C
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Phosphorylated synthetic peptides as tools for studying protein phosphatases.
Biochimica et biophysica acta, 1222(3), 415-431 (1994-07-21)